Learn More
Blanco™ Recipientes de acero inoxidable Gastronorm
Código de producto. 11948017
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
1,7 L
2,4 L
2,7 L
3,8 L
4 L
5,2 L
5,5 L
6 L
7,5 L
8,5 L
8,9 L
11,7 L
12,7 L
13,3 L
16,7 L
20 L
26,5 L
28,9 L
43,4 L
57,7 L
Tamaño:
GN 1/1
GN 1/2
GN 1/3
GN 1/4
GN 1/6
GN 2/1
GN 2/3
Fondo (métrico):
20 mm
65 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño Fondo (métrico) unitSize
11948017 3,8 L GN 1/3 100 mm cada uno
11953214 1 L GN 1/6 65 mm cada uno
11933836 4 L GN 1/4 150 mm cada uno
11983214 5,2 L GN 1/4 200 mm cada uno
11963214 1,7 L GN 1/4 65 mm cada uno
11953806 7,5 L GN 1/3 200 mm cada uno
11973214 2,4 L GN 1/3 65 mm cada uno
11953826 8,9 L GN 1/2 150 mm cada uno
11943826 6 L GN 1/2 150 mm cada uno
11300900 11,7 L GN 1/2 200 mm cada uno
11973816 8,5 L GN 2/3 100 mm cada uno
11963816 12,7 L GN 2/3 150 mm cada uno
11953816 16,7 L GN 2/3 20 mm cada uno
11993816 20 L GN 1/1 150 mm cada uno
11993826 28,9 L GN 2/1 100 mm cada uno
11903836 43,4 L GN 2/1 150 mm cada uno
11913836 57,7 L GN 2/1 200 mm cada uno
11938017 5,5 L GN 1/3 150 mm cada uno
11903826 26,5 L GN 1/1 200 mm cada uno
11983816 13,3 L GN 1/1 100 mm cada uno
11923836 2,7 L GN 1/4 100 mm cada uno
21 options
Código de producto. 11948017
Marca: Blanco™ 1550578
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Fabricados en Alemania en una amplia gama de tamaños y profundidades. Los recipientes de acero inoxidable Blanco™ Gastronorm son recipientes apilables aptos para el lavavajillas, fabricados de acero inoxidable AISI 304. Se pueden utilizar para una gran variedad de aplicaciones con una amplia escala de temperaturas, desde el servicio de alimentos/catering hasta el almacenamiento de productos.
Los recipientes de acero inoxidable Gastronorm cuentan con una excepcional estabilidad gracias al estampado de borde periférico. Estos recipientes resistentes y dimensionalmente estables son fáciles de limpiar y ofrecen una higiene óptima gracias a su superficie suave y no porosa.
  • Acabado resistente a la corrosión y de primera clase con bordes sin rebaba
  • Resistentes a la temperatura de −40 °C a +280 °C
  • Fabricados con acero inoxidable insípido e inodoro (AISI 304)
  • El acabado de esquina exacto y los anillos de apilamiento evitan los atascos y el enclavamiento durante el apilado
Los recipientes Gastronorm se pueden apilar y combinar en varias combinaciones. Los tamaños estándar incluyen:
  • GN 2/1: 650 x 530 mm (Pr. x An.)
  • GN 1/1: 530 x 325 mm (Pr. x An.)
  • GN 1/2: 325 x 265 mm (Pr. x An.)
  • GN 1/4: 265 x 162 mm (Pr. x An.)
  • GN 2/3: 354 x 325 mm (Pr. x An.)
  • GN 1/3: 325 x 176 mm (Pr. x An.)
  • GN 1/6: 176 mm × 162 mm (L × Al)
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente Gastronorm
Material Acero inoxidable (304)
Certificaciones/conformidad Norma europea EN 631
Fondo (métrico) 100 mm
Longitud (métrico) 325 mm
Cantidad 1 unidad
Tamaño GN 1/3
Intervalo de temperatura (métrico) −40 °C a 280°C
Volumen (métrico) 3,8 L
Anchura (métrico) 176 mm