Learn More
Nickel Electro™ Tapa de dos vertientes de acero inoxidable Clifton™
Código de producto. 11449519 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baños de agua con agitación y sin agitación de 22 y 28 l
Baños de agua con y sin agitación de 8 y 10 l
Baños sin agitación de 2 y 4 l
Baños sin agitación de 5 y 14 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11449519 Baños sin agitación de 5 y 14 l cada uno
11429519 Baños sin agitación de 2 y 4 l cada uno
12778888 Baños de agua con agitación y sin agitación de 22 y 28 l cada uno
11439519 Baños de agua con y sin agitación de 8 y 10 l cada uno
4 options
Código de producto. 11449519
Marca: Nickel Electro™ SL114
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga resultados óptimos manteniendo las muestras en un baño de agua libre de contaminación y ahorrando energía. Diseñadas para permitir el uso completo de todo el ancho de un baño de agua Clifton,™ las tapas de acero inoxidable de Clifton™ ayudan a reducir el consumo de energía y los costes de funcionamiento.
  • Diseñado para permitir el uso completo de todo el ancho de un baño de agua Clifton™
  • Ayuda a reducir las emisiones de evaporación
  • Ayuda a mantener las muestras en un baño de agua libres de contaminación y ahorra energía
  • Permite el uso prolongado del baño, justo en los bordes del depósito
  • El diseño de la tapa garantiza que todo el condensado vuelva al baño
  • Asas aisladas para uso seguro
  • Reduce el consumo de energía y los costes de funcionamiento de su baño de agua Clifton
  • La altura más baja del hastial está 45 mm por encima del baño
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baños sin agitación de 5 y 14 l
Material Acero inoxidable