Descripción
- Embudo de laboratorio, con mango, acero inoxidable 304 espec. 18/8 no magnético, acabado brillante
- Embudo de acero inoxidable duradero, resistente a roturas, a prueba de manchas y fácil de limpiar
- Puede usarse con o sin membranas de filtro para filtración por gravedad, así como en procedimientos simples del embudo
- La acanaladura se ventila para permitir un flujo completo y sin impedimentos
- Puede utilizarse con líquidos o sólidos
- El mango también se puede utilizar como práctico punto para colgar cuando no se está utilizando
- Acabado suave en superficies internas que facilita la limpieza o esterilización del embudo
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Incluye | Canuto ventilado |