Learn More
Cole-Parmer™ Embudo de acero inoxidable
Código de producto. p-8004953 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
67 ml
70 ml
188 ml
350 ml
385 ml
658 ml
Altura (métrico):
82,55 mm
104,1 mm
134,6 mm
160 mm
180,3 mm
210,8 mm
Packungsgröße:
cada uno
Artikelnummer. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
11761856 385 ml 134,6 mm cada uno
11777944 658 ml 160 mm cada uno
11787944 350 ml 180,3 mm cada uno
11797944 67 ml 210,8 mm cada uno
11741856 70 ml 82,55 mm cada uno
11751856 188 ml 104,1 mm cada uno
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11761856
Marke: Cole-Parmer™ 0726500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Los embudos de acero inoxidable son útiles de laboratorio con los que podrá contar durante años de uso.
  • Manténgase equipado con nuestra selección de embudos de acero inoxidable 304de calibre medio
  • Disponibles en varias capacidades y tamaños generales
Spezifikation
Capacidad (métrico) 385 ml
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 134,6 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.