Learn More
Bochem™ Embudo de acero inoxidable
Descripción
- Asa
- Con canal de aire
- Tubo de forma cónica
- Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 100 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 17 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 125 mm |