Learn More
Bochem™ Embudo de acero inoxidable
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
100 mm
150mm
200mm
250mm
Altura (métrico):
125 mm
155 mm
180 mm
190 mm
220 mm
260 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- Asa
- Con canal de aire
- Tubo de forma cónica
- Acero inoxidable 18/10
Specifications
Specifications
| Diámetro del área superior (métrico) | 200mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 30mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 180 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction