Learn More
Bochem™ Embudo de acero inoxidable
Código de producto. 10549671
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
100 mm
150mm
200mm
250mm
Altura (métrico):
125 mm
155 mm
180 mm
190 mm
220 mm
260 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10549671
Marca: Bochem™ 8845
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para una amplia gama de aplicaciones. El embudo de acero inoxidable Bochem™ tiene una forma cónica.
  • Asa 
  • Con canal de aire
  • Tubo de forma cónica
  • Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 250mm
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 260 mm