Learn More
Bochem™ Embudo de acero inoxidable
Código de producto. 10018510
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
100 mm
150mm
200mm
250mm
Altura (métrico):
125 mm
155 mm
180 mm
190 mm
220 mm
260 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) unitSize
10018510 150mm 190 mm cada uno
10748741 100 mm 125 mm cada uno
10663551 200mm 180 mm cada uno
10231641 150mm 155 mm cada uno
10539671 200mm 220 mm cada uno
10549671 250mm 260 mm cada uno
6 options
Código de producto. 10018510
Marca: Bochem™ 8843
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para una amplia gama de aplicaciones. El embudo de acero inoxidable Bochem™ tiene una forma cónica.
  • Asa 
  • Con canal de aire
  • Tubo de forma cónica
  • Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 150mm
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 190 mm