Learn More
Tenak™ Gradilla para congelador de acero inoxidable, altura de caja de 130 mm
Código de producto. 12445950 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones:
6
8
10
12
15
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones unitSize
12445950 12 cada uno
12425950 6 cada uno
12435950 8 cada uno
12455950 10 cada uno
12465950 15 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12445950 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE25184
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Gradilla para congelador de acero inoxidable diseñada para su uso con congeladores.
  • Para uso con congeladores
  • Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Admite Boxes
Material Stainless Steel
Posiciones 12
Para utilizar con (equipo) Freezers
Altura (métrico) 130 mm
matriz, red, conjunto 3 x 4