Learn More
Aalborg™ Estructura de soporte de acero inoxidable para medidor P de 65mm
Código de producto. 11802340
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Caudalímetro de gas/líquido de 65 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11802340 Caudalímetro de gas/líquido de 65 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11802340
Marca: Aalborg™ P16S2VA0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La estructura de soporte de acero inoxidable Aalborg™ para medidor P de 65mm se debe utilizar con caudalímetros de un solo tubo, disponibles con válvulas integradas.
  • Los tubos dosificadores acanalados o guiados por el borde facilitan lecturas estables y precisas
  • Lente de aumento en el cortavientos delantero para mejorar la resolución de lectura
  • Intercambiabilidad de los tubos de flujo y flotadores
  • Facilidad de instalación e intercambio de tubos de flujo
  • Se impide que los tubos de flujo de vidrio giren durante la fase de apriete del procedimiento de montaje
  • Compatibilidad química
  • Medios sencillos de montaje en panel
  • Estructura para medidor P.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Caudalímetro de gas/líquido de 65 mm
Tipo Marco
Anchura (métrico) 65 mm