Learn More
Bochem™ Pinzas de acero inoxidable
Descripción
- Para uso con papel filtro
Especificaciones
Especificaciones
| N.° por paquete | 1 Paq. |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Para utilizar con (aplicación) | Para papel filtro |
| Anchura de la punta (métrico) | 12 mm |
| Anchura (métrico) | 12 mm |
| Tipo | Pinzas |