Learn More
S Murray and Co™ Pinzas de acero inoxidable
Código de producto. p-8000755
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
110 mm
Estilo de punta:
Con extremo en forma de espátula
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Estilo de punta unitSize
12342158 110 mm Con extremo en forma de espátula cada uno
1 options
Código de producto. 12342158
Marca: S Murray and Co™ L325/01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos fórceps para una amplia gama de aplicaciones de disección. Los fórceps de acero inoxidable S Murray™ se han fabricado únicamente con acero inoxidable de alta calidad de acuerdo con las especificaciones de ISO 7153-1.
  • Fórceps de acero inoxidable
  • Para manipular portaobjetos y cubreobjetos
Especificaciones
Tipo de producto Fórceps para cubreobjetos
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Para manipular portaobjetos y cubreobjetos.
Cantidad Unidad
Estilo de punta Con extremo en forma de espátula
Longitud (métrico) 110 mm