Learn More
JP Selecta™ Fórceps para levantar portaobjetos
Código de producto. 12032724
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
105 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12032724 105 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12032724
Marca: JP Selecta™ 1000105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
  • Con mordazas planas
  • Adecuado para levantar portaobjetos, vidrio de reloj u objetos planos pequeños
  • Útil para una gran variedad de aplicaciones
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 105 mm
Tipo de producto Pinzas