Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas de acero inoxidable
Click to view available options
Longitud (métrico):
105 mm
115 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Diseñar:
Curvado
Recto
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Fine |
| N.° por paquete | 1 Paq. |
| Diseñar | Curvado |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| Dimensiones (L x An) | 160 L mm |
| Tipo | Pinzas |