Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| N.° por paquete | 1 Paq. |
| Diseñar | Curvado |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 105 mm |
| Dimensiones (L x An) | 105 L mm |
| Tipo | Pinzas |