Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas de acero inoxidable
Código de producto. 10360942
Click to view available options
Longitud (métrico):
105 mm
115 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Diseñar:
Curvado
Recto
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10360942
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 3052
Solo quedan null
Especificaciones
Estilo de punta Fine
N.° por paquete 1 Paq.
Diseñar Curvado
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 130 mm
Dimensiones (L x An) 130 L mm
Tipo Pinzas