Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas de acero inoxidable
Código de producto. 11705798 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30,48cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11705798 30,48cm cada uno
1 options
Código de producto. 11705798 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0728810
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recomendadas para microelectrónica y montaje de precisión
  • Pinzas de acero inoxidable elaboradas con esmero
  • Dispone de puntos acabados a mano para precisión y una excelente dureza de la punta
  • El acabado antirreflejos reduce la fatiga ocular
  • Antimagnético, antiácido y resistente a los ácidos
Especificaciones
Estilo de punta Redondeado
Longitud (imperial) 12 in
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 30,48cm
Tipo de producto Pinzas
Tipo Pinzas de acero inoxidable recubiertas de plástico
Esterilidad Estéril