Learn More
Agencinox™ Banqueta de acero inoxidable
Código de producto. p-8008859
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
180 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11709885 210 mm cada uno
11744926 180 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11709885
Marca: Agencinox™ 759
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use esta banqueta para recuperar artículos de lugares altos de forma segura. Las banquetas de acero inoxidable Agencinox™ cuentan con escalones antideslizantes y están diseñadas para su uso en laboratorios y entornos médicos.
  • Peldaños antideslizantes
  • Estructura de acero inoxidable 18/10
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Altura (métrico) 210 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 340 mm
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Banqueta