Descripción
- Modelo especialmente resistente
- Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
- Con una práctica salida de suspensión
- Conexión perfecta de pala y mango hueco, por lo tanto, sin grietas ni bordes
- Superficie especialmente lisa y muy pulida
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 200 mL |
| Tipo de producto | Cuchara Alimentaria |
| Para utilizar con (aplicación) | Apto para el uso con alimentos |
| Anchura (métrico) | 75 mm |
| Dimensiones (L x An) | 140 x 75 mm |
| Material | Acero inoxidable (AISI 304 (1.4301)) |
| Longitud (métrico) | 140 mm |