Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Food Scoops
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
200 mL
250 mL
350 mL
500 mL
Dimensiones (L x An):
120 x 60 mm
140 x 75 mm
155 x 85 mm
180 x 100 mm
220 x 130 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Modelo especialmente resistente
- Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
- Con una práctica salida de suspensión
- Conexión perfecta de pala y mango hueco, por lo tanto, sin grietas ni bordes
- Superficie especialmente lisa y muy pulida
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 350 mL |
| Tipo de producto | Cuchara Alimentaria |
| Para utilizar con (aplicación) | Apto para el uso con alimentos |
| Anchura (métrico) | 100 mm |
| Dimensiones (L x An) | 180 x 100 mm |
| Material | Acero inoxidable (AISI 304 (1.4301)) |
| Longitud (métrico) | 180 mm |