Learn More
Aalborg™ Kit de caudalímetro de acero inoxidable con válvula
Código de producto. p-8008832
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
LPM 1
LPM 18
LPM 7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal de aire unitSize
11768808 LPM 1 cada uno
11763479 LPM 18 cada uno
11788828 LPM 7 cada uno
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11768808
Brand: Aalborg™ ACRZ010109
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Tipo Kit de caudalímetro
Caudal de aire LPM 1
Conexiones NPT de 1/8 pulg (hembra)
Altura (métrico) 108 mm
Material de las piezas internas Acero inoxidable
Longitud (métrico) 25 mm
Precisión ±5%
Báscula Escala completa
Temperatura (métrico) de 65 °C
Válvula Acero inoxidable
Caudal 20 mL/min