Learn More
Aalborg™ Kit de caudalímetro de acero inoxidable con válvula
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de caudalímetro |
| Caudal de aire | LPM 1 |
| Conexiones | NPT de 1/8 pulg (hembra) |
| Altura (métrico) | 108 mm |
| Material de las piezas internas | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Precisión | ±5% |
| Báscula | Escala completa |
| Temperatura (métrico) | de 65 °C |
| Válvula | Acero inoxidable |
| Mostrar más |