Learn More
Fisherbrand™ Espátulas de hoja cónica plana de níquel
Código de producto. 11583492 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11583492 180 mm cada uno
11573492 120 mm paquete de 5
2 options
Código de producto. 11583492
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga resultados uniformes con estas espátulas de hoja cónica plana. Con una hoja plana y flexible de acero inoxidable; las espátulas de hoja cónica plana de níquel Fisherbrand™ son ideales para alisar, mezclar o limpiar después de experimentos.
  • Hoja de acero inoxidable plana y flexible con acabado brillante
  • Ideal para alisar, mezclar o limpiar después de experimentos
  • Especificación de níquel 200 (contenido mínimo de níquel del 99,6 %)
  • Herramienta multiusos perfecta para mezclar, alisar, marcar, etc.
  • Hoja cónica plana para laboratorio
  • Longitud = 180mm
  • Anchura del extremo estrecho = 20mm
  • Anchura del extremo opuesto = 35mm
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Espátula de hoja cónica plana
Anchura (métrico) 35 mm
Diámetro exterior (métrico) 3,6 mm
Dimensiones (L x An) 180 x 35 mm
Material Níquel
Longitud (métrico) 180 mm