Learn More
Agencinox™ Placa de fondo plano de acero inoxidable
Código de producto. 11847503
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11847503 250 ml 1 PCS
11729503 20 ml paquete de 5
11776533 500 ml 1 PCS
11786533 1000 ml cada uno
4 options
Código de producto. 11847503
Marca: Agencinox™ 310A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas placas en servicios de descontaminación, quirófanos y los campos de cirugía, clínicos y sanitarios. Los platos de acero inoxidable con fondo plano Agencinox™ son ideales para apósitos y otros elementos que pueden ser necesarios durante procedimientos quirúrgicos.
  • Cubetas de loción de acero inoxidable con fondo plano
  • Esterilizables en autoclave
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Acero inoxidable
Forma Redondo
Tipo Placa
Altura (métrico) 50 mm
Diámetro (métrico) 100 mm