Learn More
Agencinox™ Placa de fondo plano de acero inoxidable
Código de producto. 11776533
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11776533 500 ml 1 PCS
11729503 20 ml paquete de 5
11847503 250 ml 1 PCS
11786533 1000 ml cada uno
4 options
Código de producto. 11776533
Marca: Agencinox™ 312
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas placas en servicios de descontaminación, quirófanos y los campos de cirugía, clínicos y sanitarios. Los platos de acero inoxidable con fondo plano Agencinox™ son ideales para apósitos y otros elementos que pueden ser necesarios durante procedimientos quirúrgicos.
  • Cubetas de loción de acero inoxidable con fondo plano
  • Esterilizables en autoclave
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Acero inoxidable
Forma Redondo
Tipo Placa
Altura (métrico) 60 mm
Diámetro (métrico) 120 mm