Learn More
Grant Instruments™ Abrazadera de matraces de acero inoxidable
Código de producto. p-8013372
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraz de 1000 ml
Matraz de 100 ml
Matraz de 250 ml
Matraz de 25 ml
Matraz de 500 ml
Matraz de 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15325862 Matraz de 1000 ml cada uno
15365852 Matraz de 100 ml cada uno
15385852 Matraz de 250 ml cada uno
15315852 Matraz de 25 ml cada uno
15305862 Matraz de 500 ml cada uno
15335852 Matraz de 50 ml cada uno
6 options
Código de producto. 15325862
Marca: Grant Instruments™ SC1000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantiene los matraces en su lugar cuando se utilizan con baños con agitación Aqua Pro Grant
  • La abrazadera de resorte proporciona seguridad al tiempo que permite una fácil inserción/extracción del matraz
  • Para utilizar baños de agua con agitación Aqua Pro modelos OLS y LSB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Matraz de 1000 ml
Tipo Pinzas para matraces
Material Acero inoxidable