Learn More
OHAUS™ Abrazadera de matraces de acero inoxidable
Código de producto. p-7158981 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraz de 10 ml
Matraz de 125 ml
Matraz de 25 ml
Matraz de 250 ml
Matraz de 50 ml
Matraz de 500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15762499 Matraz de 10 ml cada uno
15772499 Matraz de 25 ml cada uno
15782499 Matraz de 50 ml cada uno
15792499 Matraz de 125 ml cada uno
15702509 Matraz de 250 ml cada uno
15712509 Matraz de 500 ml cada uno
6 options
Código de producto. 15762499
Marca: OHAUS™ 30400084
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
OHAUS™ Stainless Steel Flask Clamp is designed to securely grip and position various sizes of flasks.
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Para su uso con matraces
  • Diseñada para mantener los tubos en su sitio de forma segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Pinzas para matraces
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Matraz de 10 ml
Descripción Abrazadera para matraz, 10 ml
Color Silver
Jaw Type Four Interlocking