Learn More
Stainless Steel, Ferritic, AISI 446, S44600, ARMI∣MBH
Código de producto. 17918934
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
17918934 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 17918934
Marca: ARMI/MBH IARM14CG
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Stainless Steel, Ferritic, AISI 446, S44600, Ø38x19mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin/Titanium/Phosphorus/Tungsten/Cobalt/Nitrogen/Carbon/Vanadium/Molybdenum/Copper/Nickel/Manganese/Silicon/Chromium/Boron/Zirconium/Aluminium/Tantalum/Arsenic/Oxygen/Niobium
CAS 7439-89-6
Cantidad 1 Ea.
Formulario Disc
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tin 0.005 %/Titanium 0.013 %/Phosphorus 0.021 %/Tungsten 0.031 %/Cobalt 0.044 %/Nitrogen 0.058 %/Carbon 0.061 %/Vanadium 0.079 %/Molybdenum 0.1 %/Copper 0.19 %/Nickel 0.37 %/Manganese 0.38 %/Silicon 0.63 %/Chromium 25 %/Boron (0.001) %/Zirconium (0.002) %/Aluminium (0.004) %/Tantalum (0.004) %/Arsenic (0.0045) %/Oxygen (0.006) %/Niobium (0.013) %