Learn More
Tenak™ Gradilla de acero inoxidable para congelador para su uso con placas de microtitulación, con varilla de fijación
Código de producto. 15240994 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Placas de microtitulación (11)
Placas de microtitulación (13)
Placas de microtitulación (15)
Placas de microtitulación (18)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
15240994 Placas de microtitulación (13) cada uno
11603170 Placas de microtitulación (11) cada uno
11613170 Placas de microtitulación (15) cada uno
12456970 Placas de microtitulación (18) cada uno
4 options
Código de producto. 15240994
Marca: Tenak™ TE27703
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Amplia variedad de gradillas para congelador diseñadas para su uso con placas de microtitulación.
  • Para uso en congeladores
  • Incluyen varillas de fijación
  • Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Altura (métrico) 55 mm
Longitud (métrico) 726 mm
Para utilizar con (equipo) Placas de microvaloración
Admite Placas de microtitulación (13)
Material Acero inoxidable
Tipo Rack para congelador
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.