Learn More
Tenak™ Gradilla de acero inoxidable para congelador para su uso con placas de microtitulación, con varilla de fijación
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Para uso en congeladores
- Incluyen varillas de fijación
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 63 mm |
| Longitud (métrico) | 703 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de microvaloración |
| Admite | Placas de microtitulación (11) |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Rack para congelador |