Learn More
BD Aguja de acero inoxidable Microlance™
Descripción
El ángulo de deslizamiento exclusivo y el método de pulido permiten una menor incomodidad del paciente y menor riesgo de perforación.
- Agujas hipodérmicas con paredes finas para un flujo óptimo
- Se ajusta a jeringas conectadas a un adaptador Luer o conector Luer Lock
- Codificada por colores para un reconocimiento rápido de manómetro y facilitar así la selección del caudal adecuado
- Estéril y envasada individualmente para una aplicación de un solo uso e higiénica
- Agujas de acero inoxidable con adhesivos de resina epoxi
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives |
| Color | Amarillo |
| Descripción | 5000 agujas envueltas individualmente con cánula de pared fina |
| Calibre de aguja | 20 G |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,9 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para un solo uso |
| Sin látex | Sí |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1,0 in |
| Tipo de producto | Aguja |
| Estilo de punta de aguja | bisel |
| Mostrar más |