Descripción
- Fabricadas en acero inoxidable304 soldado por puntos
- Con un atractivo pulido alto
- Montaje de intensidad leve
- No son adecuadas para aplicaciones GMP ya que hay grietas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 450 ml |
| Tipo de producto | Cuchara Economy |
| Acabado | Muy pulidas |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
| Material | Acero inoxidable (AISI 304) |
| Longitud (métrico) | 255 mm |