Learn More
Sampling Systems™ Cucharas Economy de acero inoxidable
Código de producto. 15869611 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 ml
450 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15869611 1500 ml cada uno
15859611 120 ml cada uno
15889611 450 ml cada uno
15849611 1000 ml cada uno
15879611 2000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15869611 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A3041500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
These Economy Scoops are ideal for general industrial use.
  • Fabricadas en acero inoxidable304 soldado por puntos
  • Con un atractivo pulido alto
  • Montaje de intensidad leve
  • No son adecuadas para aplicaciones GMP ya que hay grietas
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1500 ml
Tipo de producto Cuchara Economy
Acabado Muy pulidas
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Material Acero inoxidable (AISI 304)
Longitud (métrico) 345 mm