Learn More
Sampling Systems™ Cucharas Economy de acero inoxidable
Código de producto. 15849611 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 ml
450 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15849611 1000 ml cada uno
15859611 120 ml cada uno
15889611 450 ml cada uno
15869611 1500 ml cada uno
15879611 2000 ml cada uno
5 options
Código de producto. 15849611
Marca: Sampling Systems™ A3041000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
These Economy Scoops are ideal for general industrial use.
  • Fabricadas en acero inoxidable304 soldado por puntos
  • Con un atractivo pulido alto
  • Montaje de intensidad leve
  • No son adecuadas para aplicaciones GMP ya que hay grietas
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Tipo de producto Cuchara Economy
Acabado Muy pulidas
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Material Acero inoxidable (AISI 304)
Longitud (métrico) 315 mm