Learn More
Bochem™ Tijeras de acero inoxidable Thermo Scientific™
Código de producto. 10733521
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
140 mm
155 mm
Estilo de punta:
Afilada/afilada
Afilado/redondo
Redondo/redondo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10733521
Marca: Bochem™ 4107
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con acero inoxidable
  • Tres tipos: redonda-redonda, afilada-redonda y afilada-afilada
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Tipo de producto Tijeras para vendajes
Longitud (métrico) 140 mm
Material Acero inoxidable
Estilo de punta Redondo/redondo