Learn More
Tenak™ Gradillas con doble bandeja de acero inoxidable para congeladores verticales, 278 mm de ancho
Código de producto. 12477010 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
420 x 278 x 170 mm
420 x 278 x 225 mm
420 x 278 x 280 mm
560 x 278 x 225 mm
560 x 278 x 280 mm
560 x 278 x 325 mm
560 x 278 x 385 mm
680 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 225 mm
680 x 278 x 280 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12477010 420 x 278 x 170 mm cada uno
12417020 560 x 278 x 225 mm 1 PCS
12427020 560 x 278 x 280 mm cada uno
12467020 680 x 278 x 225 mm cada uno
12477020 680 x 278 x 280 mm cada uno
12437020 560 x 278 x 325 mm cada uno
12447020 560 x 278 x 385 mm cada uno
12497010 420 x 278 x 280 mm cada uno
12457020 680 x 278 x 170 mm cada uno
12487010 420 x 278 x 225 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 12477010 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE29400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñada para aplicaciones en las que las muestras no se almacenan en cajas o tienen tamaños especiales. Las gradillas de bandeja doble Tenak™ para congeladores verticales se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores.
  • Consta de una gradilla con dos cajones, tapa y asa en la parte frontal
  • Disponible en dos anchuras distintas
  • Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Muestras de tamaño especial
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
N.° por paquete 1 Paq.
Cantidad 1 Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 420 x 278 x 170 mm
Fondo (métrico) 420 mm
Incluye Tapa
Tipo de producto Gradilla de bandeja doble
Altura (métrico) 170 mm
Anchura (métrico) 278 mm