Learn More
Tenak™ Gradillas con doble bandeja de acero inoxidable para congeladores verticales, 278 mm de ancho
Código de producto. 12427020 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
420 x 278 x 170 mm
420 x 278 x 225 mm
420 x 278 x 280 mm
560 x 278 x 225 mm
560 x 278 x 280 mm
560 x 278 x 325 mm
560 x 278 x 385 mm
680 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 225 mm
680 x 278 x 280 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12427020 560 x 278 x 280 mm cada uno
12417020 560 x 278 x 225 mm 1 PCS
12467020 680 x 278 x 225 mm cada uno
12477020 680 x 278 x 280 mm cada uno
12437020 560 x 278 x 325 mm cada uno
12447020 560 x 278 x 385 mm cada uno
12497010 420 x 278 x 280 mm cada uno
12457020 680 x 278 x 170 mm cada uno
12477010 420 x 278 x 170 mm cada uno
12487010 420 x 278 x 225 mm cada uno
10 options
Código de producto. 12427020
Marca: Tenak™ TE29428
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñada para aplicaciones en las que las muestras no se almacenan en cajas o tienen tamaños especiales. Las gradillas de bandeja doble Tenak™ para congeladores verticales se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores.
  • Consta de una gradilla con dos cajones, tapa y asa en la parte frontal
  • Disponible en dos anchuras distintas
  • Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Muestras de tamaño especial
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
N.° por paquete 1 Paq.
Cantidad 1 Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 560 x 278 x 280 mm
Fondo (métrico) 560 mm
Incluye Tapa
Tipo de producto Gradilla de bandeja doble
Altura (métrico) 280 mm
Anchura (métrico) 278 mm