Learn More
Tenak™ Gradillas con doble bandeja de acero inoxidable para congeladores verticales, 278 mm de ancho
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Consta de una gradilla con dos cajones, tapa y asa en la parte frontal
- Disponible en dos anchuras distintas
- Fabricado con acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Sí |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras de tamaño especial |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| N.° por paquete | 1 Paq. |
| Cantidad | 1 Paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 560 x 278 x 225 mm |
| Fondo (métrico) | 560 mm |
| Incluye | Tapa |
| Tipo de producto | Gradilla de bandeja doble |
| Mostrar más |