Learn More
Schneider Gerd™ Microespátula doble de acero inoxidable
Código de producto. 10294924
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
210 mm
Anchura (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10294924 100 mm 2 mm 1 PCS
10071031 150 mm 3 mm cada uno
10673415 100 mm 4 mm cada uno
10386741 210 mm 5 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10294924
Marca: Schneider Gerd™ 320
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta microespátula para una gran variedad de aplicaciones. Las microespátulas dobles de acero inoxidable Schneider Gerd™ son ideales para su uso con una amplia gama de compuestos.
  • Las espátulas son ideales para trabajar con polvos, agitación y mezcla
  • Perfecto para trabajar con cantidades mínimas de productos químicos
  • Dos formas diferentes en los extremos, ofrecen una mayor versatilidad
  • Los implementos de acero inoxidable pulido se limpian sin esfuerzo y son resistentes a la corrosión
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Forma Doble
Tipo de producto Microespátula de doble extremo
Anchura (métrico) 2 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 100 mm