Learn More
Schneider Gerd™ Microespátula doble de acero inoxidable
Beskrivelse
- Las espátulas son ideales para trabajar con polvos, agitación y mezcla
- Perfecto para trabajar con cantidades mínimas de productos químicos
- Dos formas diferentes en los extremos, ofrecen una mayor versatilidad
- Los implementos de acero inoxidable pulido se limpian sin esfuerzo y son resistentes a la corrosión
Tekniske data
Tekniske data
| Cantidad | 1 unidad |
| Forma | Doble |
| Tipo de producto | Microespátula de doble extremo |
| Anchura (métrico) | 3 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?