Learn More
RETSCH Tamiz de distancia de acero inoxidable para molino ultracentrífugo ZM 200
Tienda Retsch ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 1 mm |
| Tipo | Tamices de distancia |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Molino de centrifugación Ultra ZM 200 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para materiales sensibles a las temperaturas |