Descripción
- Acero inoxidable
- Forma poco profunda
- Fabricado de una sola pieza
- Útil cuando se trabaja y se transportan especímenes pequeños
Plato de disección, acero inoxidable, prensado de una sola pieza
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo | Plato de disección |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 200 x 310 x 45 mm |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Anchura (métrico) | 310 mm |
| Altura (métrico) | 45 mm |