Learn More
asecos™ Contenedores de seguridad para residuos acero inoxidable pulido
Código de producto. p-200003727 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
50 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17826436
Marca: asecos™ 8640
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Recoge con seguridad los trapos empapados de disolvente y otros residuos
  • operación a pedal
  • con tapa
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 L
Capacidad (imperial) 5.3 gal.
Color Gray
Altura (métrico) 500.00 mm
Anchura (métrico) 270.00 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable
Anchura (imperial) 10.63 in.
Altura (imperial) 19.69 in.
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Replacement Trash Bin