Learn More
asecos™ Jarra para dispensación acero inoxidable
Código de producto. p-200003677 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2,5 L
5 L
10 L
20 L
Altura (métrico):
126,00 mm
210,00 mm
240,00 mm
280,00 mm
445,00 mm
495,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
17866386 5 L 126,00 mm cada uno
17876496 1 L 210,00 mm cada uno
17806546 2,5 L 280,00 mm cada uno
17846336 5 L 445,00 mm cada uno
17846546 10 L 240,00 mm cada uno
17816456 20 L 495,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17866386 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 14757
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Distribución y dosificación seguras de líquidos inflamables
  • con grifo de dosificación fina de acero inoxidable, incl. ventilación, junta de PTFE, apagallamas integrado (extraíble) y anillo protector de plástico
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1.3 gal.
Capacidad (métrico) 5 L
Color Gray
Material Acero inoxidable
Anchura (imperial) 9.21 in.
Anchura (métrico) 234.00 mm
Altura (imperial) 4.96 in.
Altura (métrico) 126,00 mm
Peso (imperial) 5.73 lb.
Peso (métrico) 2.6 kg