Learn More
De Buyer™ Platos de acero inoxidable
Código de producto. 11980615
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11980615 40 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11980615
Marca: De Buyer™ 328027
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cubeta de fondo liso de acero inoxidable AISI 304
• Cubeta de fondo liso
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 1,9 L
Material Acero inoxidable
Forma Rectangulares
Tipo Placa
Longitud (métrico) 27 cm
Anchura (métrico) 22 cm
Altura (métrico) 40 mm