Learn More
KGW Isotherm™ Vasos Dewar de acero inoxidable
Código de producto. 10421811
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2L
6L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10421811
Marca: KGW Isotherm™ 2303
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Conviene para gaz liquefacto o líquido caliente
  • Tapa de poliuretano recubierto de acero inoxidable en opción
  • Asa de transporte o asa y puñado
  • Dewar con asa y puñado
Especificaciones
Altura (métrico) 312 mm
Capacidad (métrico) 2L
Diámetro exterior (imperial) 122 mm
Material Acero inoxidable