Learn More
KGW Isotherm™ Matraz de transporte Dewar de acero inoxidable con revestimiento azul de 4 l
Descripción
- Aplicaciones flexibles en el laboratorio
- Enfriamiento de muestras pequeñas
- Propiedades aislantes de alta calidad
- Se necesita un orificio de 2 mm de diámetro en el centro de la tapa para almacenar nitrógeno líquido
- Diseño robusto
- Fabricado con vidrio de borosilicato 3.3
- Con tapa de aislamiento, sujeta por dos pinzas de resorte
- Incluye mango de aluminio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapa del tapón | Orificio |
| Color | Revestimiento azul |
| Fondo (métrico) interior | 310mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 165mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Técnica de laboratorio, técnica medicinal |
| Altura (métrico) | 385mm |
| Incluye | Tapa |
| Velocidad evaporación estática | 1,4 l/día |
| Tiempo contención estático | 71h |
| Material de base | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Mostrar más |