Learn More
Agencinox™ Bandejas dentales de acero inoxidable
Código de producto. p-8000006
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
145 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
11701953 145 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11701953
Marca: Agencinox™ 1215
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas bandejas para una gran variedad de aplicaciones. Las bandejas dentales de acero inoxidable Agencinox™ son ideales para su uso en entornos médicos.
  • Bandeja rectangular
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Altura (métrico) 15 mm
Longitud (métrico) 205 mm
Material Acero inoxidable
Tipo Bandeja dental
Anchura (métrico) 145 mm
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en odontología
Forma Rectangulares