missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Stainless Steel Dental Needle
Descripción
- According to ISO 7864
- Thin-walled cannula
- Needle tube made of stainless chromium-nickel steel
- With an extremely smooth surface and finely dosed silicone coating
- Special facet long grind
- For painless punctures
- Transparent Luer-Lock plastic approach
- Made of polypropylene
- Color coded according to ISO 6009
- Pack of 100 pieces
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Stainless Steel |
| Color | Transparente |
| Calibre de aguja | 27 G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0.40 mm |
| Sin látex | Sí |
| Tipo de producto | Dental Needle |
| Desechables | Single-use |
| Longitud de la aguja (métrico) | 38 mm |
| Esterilidad | Estéril |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?