Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Seamless Scoops
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
500 mL
1000 mL
4000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Cilíndrico |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Tipo de producto | Pala |
| Para utilizar con (aplicación) | Extrusoras para aplicaciones farmacéuticas |
| Longitud del mango (métrico) | 120 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 285 mm |